Documents
AMBH990F73A3
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethoxy)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O2/c9-8(10,11)15-6-3-1-5(2-4-6)7(14)13-12/h1-4H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
QWYPNGTZNFACCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175277-18-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/175277-18-6.html