Documents
AMBH98C8E5EC
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N'-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C15H23BN2O2S/c1-6-17-13(21)18-12-9-7-11(8-10-12)16-19-14(2,3)15(4,5)20-16/h7-10H,6H2,1-5H3,(H2,17,18,21)
Clé InChI
ICZDTXPDQCXIJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1073353-86-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1073353-86-2.html