Documents
AMBH98C8E364
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.67
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3/c1-7-6-8(10)12-9(11-7)13-4-2-3-5-13/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
MKWZTGQAQGJTNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53461-40-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53461-40-8.html