Documents
AMBH9884CDDE
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.62
Numéro MDL:
Iupac Name
1-chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-9-8-2-1-7(10(13)14)5-6(8)3-4-12-9/h1-5H,(H,13,14)
Clé InChI
VUYRQFWSJKHQLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256787-42-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256787-42-4.html