Documents
AMBH9884C675
Ambeed, Inc.
2-Bromo-2-methyl-1-morpholinopropan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.11
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-bromo-2-methylpropanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H14BrNO2/c1-8(2,9)7(11)10-3-5-12-6-4-10/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
RGNTXYFLZHGRQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13887-51-9.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13887-51-9.html