Documents
AMBH9884BD70
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17F4NO3/c1-9(2,3)19-8(17)16-5-4-10(18,7(12)6-16)11(13,14)15/h7,18H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DRZJZPGHAVOPRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2101206-18-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2101206-18-0.html