Documents
AMBH97F03FCB
Ambeed, Inc.
4-Methyl-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.37
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C18H22/c1-3-4-5-6-16-9-13-18(14-10-16)17-11-7-15(2)8-12-17/h7-14H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZGBOHJUSTPZQPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64835-63-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/64835-63-8.html