Documents
AMBH97BA0A07
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c10-9(11)6-2-1-3-7-8(6)13-5-4-12-7/h1-3H,4-5H2,(H2,10,11)
Clé InChI
OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/349550-81-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/349550-81-8.html