Documents
AMBH97BA08F0
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.63
Numéro MDL:
Iupac Name
diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C8H11ClO5/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JNQWFLVFHCCWPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34034-87-2.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34034-87-2.html