Documents
AMBH97BA020E
Ambeed, Inc.
(2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.96
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c10-8(11,12)5-15-7-4-2-1-3-6(7)9(13)14/h1-4,13-14H,5H2
Clé InChI
IFWDRBWGMUCFMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957060-90-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/957060-90-1.html