Documents
AMBH9614FDA5
Ambeed, Inc.
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.55
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrCl/c13-11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(14)8-10/h1-8H
Clé InChI
XDPLWYUXKVCBFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/844856-42-4.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/844856-42-4.html