Documents
AMBH9614F7D3
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.38
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9-11H
Clé InChI
UCAKTFSAEMHJJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/951655-50-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/951655-50-8.html