Documents
AMBH9614F163
Ambeed, Inc.
2,5-Difluoroterephthalaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-difluoroterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F2O2/c9-7-1-5(3-11)8(10)2-6(7)4-12/h1-4H
Clé InChI
QIUMSVLKXTWDSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608145-27-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/608145-27-3.html