Documents
AMBH303C65DB
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.53
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S/c8-7-2-1-6(13(9,11)12)3-5(7)4-10/h1-3H
Clé InChI
MGLJFSPMLDDGBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261583-46-3.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261583-46-3.html