Documents
AMBH2D701990
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H3F2NO3/c7-3-1-4(8)6(9(11)12)5(10)2-3/h1-2,10H
Clé InChI
LIQHPNDCQUCZKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151414-46-9.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/151414-46-9.html