Documents
AMBH2D70038D
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.03
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-fluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3Cl2FN2/c9-7-5-3-4(11)1-2-6(5)12-8(10)13-7/h1-3H
Clé InChI
VLPYLGGGYDUVJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134517-57-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/134517-57-0.html