Documents
AMBH2D6F8B9E
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-4-fluoro-1H-indazole-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.06
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-4-fluoro-1H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2O2/c1-15-9(14)4-2-5(11)7-6(3-4)12-13-8(7)10/h2-3H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
KAPZPCOUWWHNMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885521-41-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885521-41-5.html