Principaux documents
AMBH2D6F813C
Ambeed, Inc.
Quinuclidine-4-carboxylic acid hydrochloride
100 μG
$448.92
$448.92
Tarif$522.00Économiser 14 %
Généralement expédié sous 5 jours ouvrés (Commandes en dehors des États-Unis, compter 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) pour la livraison)
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB04901
Changer de vue
100 μG
$448.92
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.66
Numéro MDL:
$448.92
Tarif$522.00Économiser 14 %
Généralement expédié sous 5 jours ouvrés (Commandes en dehors des États-Unis, compter 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) pour la livraison)
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB04901
Iupac Name
quinuclidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)8-1-4-9(5-2-8)6-3-8;/h1-6H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
JTYXRFSULOZNPH-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
SAB5200988SAB5200888SAB5200904
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40117-63-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40117-63-3.html