Documents
AMBH2D6F57BF
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-ethynylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.56
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-ethynylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClN2/c1-2-6-8-3-5(7)4-9-6/h1,3-4H
Clé InChI
LTPMEHQKKDZOOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196156-95-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1196156-95-2.html