Documents
AMBH2D6F400A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-methylnicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.03
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c1-5-6(4-10)2-9-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
VMKUWJPBSLTFMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/351457-86-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/351457-86-8.html