Documents
AMBH2D6F2B41
Ambeed, Inc.
3-Oxo-3-(pyridin-4-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-oxo-3-(4-pyridinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c9-4-1-8(11)7-2-5-10-6-3-7/h2-3,5-6H,1H2
Clé InChI
PPBAZOANEQPCKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23821-37-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23821-37-6.html