Documents
AMBH2D6F0D03
Ambeed, Inc.
6,8-Dibromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.91
Numéro MDL:
Iupac Name
6,8-dibromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C5H2Br2N4/c6-3-1-11-5(4(7)10-3)8-2-9-11/h1-2H
Clé InChI
KUILFTQAMHFSPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944709-42-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944709-42-6.html