Principaux documents
Z767913
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 16 x 8 mL flask
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.72
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
Holds 16 x 8 mL flask
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IKA 0025000627
L × l
79 mm × 79 mm
Description générale
H 135.102 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Caractéristiques et avantages
  • Holds 16 x 8 mL flasks
  • Hole diameter: 17.5 mm
  • Hole depth: 23.5 mm
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG