Principaux documents
Z755443
Stacking platform with flat mat for BenchBlotter and BlotBoy
pkg of 1 ea
1 EA
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
149,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103811
Nomenclature NACRES :
NB.73
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BR1000-STACK
Description générale
Also fits the BenchRocker models.
Informations légales
BenchBlotter is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Questions
  1. What are the dimensions (l x w x h) of this platform?
    1 answer
    1. The platform dimensions are as follows:
      Length - 12 inches
      Width - 12 inches
      Height - 3 inches