Z743911
ART® SoftFit L Reload System empty reload HLT insert
for 1000 ul - 1200 ul racks
Synonyme(s) :
Reload rack, tip rack
About This Item
Caractéristiques
for 1000 ul - 1200 ul racks
Conditionnement
pkg of 4X8 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3706-ER
Technique(s)
PCR: suitable