Principaux documents
Z743290
Julabo® adaptors
m16x1 male to bsp 3/4 inch female, pack of 1
Synonyme(s) :
barbed adaptor
1 EA
360,00 $
360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
360,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Julabo 8891009
Description générale
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 male to bsp 3/4 inch female, pack of 1.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.