Principaux documents
Z743288
Julabo® adaptors
m16x1 female to tube 3/8 inch male, pack of 2
Synonyme(s) :
barbed adaptor
2 EA
225,00 $
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
225,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Julabo 8890012
Description générale
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 female to tube 3/8 inch male, pack of 2,
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.