Principaux documents
Z743269
Julabo® tube clamp
size 3, for 1/2 inch i.d. reinforced tubing
2 EA
54,30 $
54,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
54,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
54,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8970482
Description générale
Tube clamps for ensuring secure fixing of tubing from the application to the temperature control instrument.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.