Principaux documents
Z743254
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 3 m
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
Matériaux
metal (insulated with connector M16x1)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930223
Paramètres
50 °C (200 °C)
Longueur
3 m
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.