Principaux documents
Z743252
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 1 m
1 EA
706,00 $
706,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
706,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
706,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
metal (insulated with connector M16x1)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930221
Paramètres
50 °C (200 °C)
Longueur
1 m
Description générale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.