Principaux documents
Z743201
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
basic tray for assembling spring clamps
1 EA
588,00 $
588,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
588,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
588,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8970620
Description générale
Basic stainless steel tray for assembling spring clamps. For use with Julabo® shaking water bath models SW22, SW23. Mix and match combinations of spring clamps Z743249 (8970601) through Z557471 (8970609) install on the basic tray.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.