Principaux documents
Z743188
Julabo® bath covers
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC12
1 EA
1 150,00 $
1 150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 150,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
1 150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 9970242
Description générale
Bath cover with built-in heat exchanger. To use the heat exchanger, a hose with an inner diameter of 10/12 mm is required.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.