Principaux documents
Z742598
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
Synonyme(s) :
Accuris SmartDoc
1 EA
44,40 $
44,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
44,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106000
Nomenclature NACRES :
NB.79
44,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Orange PMMA; Orange photo filter; Used for imaging green stains
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific E5001-ORANGE
Description générale
An orange photo filter used to image green stains on blue light illuminators and transilluminators.
Informations légales
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.