Principaux documents
Z742572
Optional rotor for PlateFuge Microcentrifuge
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
1 EA
301,00 $
301,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
301,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.78
301,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 2 x deep well plates (up to 35 mm tall)
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific C2000-DWMP
Paramètres
1500 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models PlateFuge Microcentrifuge
Description générale
PlateFuge Microplate Optional Rotor
This optional rotor can carry deep well plates up to 35mm tall. This rotor also spins at a lower speed with the increase in tube size.
Informations légales
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.