Principaux documents
Z742498
Solid block for MyBlock Mini dry bath
H 1.25 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NC.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BSH100-01
Hauteur
1.25 in.
32 mm
Description générale
Solid Block. 1.25in/32mm in height
Informations légales
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.