Principaux documents
Z742448
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 3000 mL Erlenmeyer flask
Synonyme(s) :
flask clamps, magnetic clamps
1 EA
184,00 $
184,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
184,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.73
184,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
holds 3000 mL Erlenmeyer flask
max 4x3000ml flask
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H1000-MR-3000
Description générale
The convenient MAGic Clam platform for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
designed to be used with Benchmark Scientific H1010 shaking incubators and OrbiShaker XL orbital shakers
Informations légales
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.