Principaux documents
Z742354
2MAG Extension cord for MIXdrive
L 3 m
Synonyme(s) :
stirrer control unit cable
1 EA
297,00 $
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
297,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
Nomenclature NACRES :
NB.72
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
2mag 46100
Paramètres
-10-50 °C temp. limit (at 80% humidity)
Longueur
3 m
Description générale
Extension cord for use with MIXdrive stirring drive, 3m in length. Perm Operating Temperature -10°C up to +50°C (at 80% humidity).