Principaux documents
Z742305
Tube holder for RotoBot Rotating Mixers
holds 1 x 50 mL tubes, pack of 2 ea
1 EA
26,70 $
26,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
26,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103811
Nomenclature NACRES :
NB.73
26,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
holds 1 x 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific R4040-500
Diam. du tube
28-30 mm
Description générale
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini mixers. Horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
Informations légales
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.