Principaux documents
Z742182
Stainless Steel Pan
1/2 Size, capacity 6.3 L
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Caractéristiques
1/2 Size
Fabricant/nom de marque
Polarware 30242
Capacité
6.3 L
Taille
12.75 in. × 10.38 in. × 4 in.
32.4 cm × 26.4 cm × 10.2 cm