Principaux documents
Z741340
MAGic Clamp universal platform for flasks and tube racks
L × W 16 in. × 16.5 in.
1 EA
594,00 $
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
594,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.77
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BT4010-MR
L × l
16 in. × 16.5 in.
Description générale
The convenient MAGic Clamp platform can be used for both Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Informations légales
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.