Principaux documents
Z740740
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, flat-bottom, ST/NS 24/29
capacity 250 mL
1 EA
80,70 $
80,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
80,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
80,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
Conditionnement
pkg of 1 ea
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear borosilicate glass, flat bottomed boiling flasks with top, outer ST ground joint neck. White marking spot and capacity.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC