Principaux documents
Z740643
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials desiccator
I.D. × H 150 mm × 250 mm, with perforated porcelain plate
1 EA
451,00 $
451,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
451,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
451,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
D.I. × H
150 mm × 250 mm
Description générale
Heavy-wall, molded, neutral glass, desiccators with ground flange top and lid. Lid has knob top to assist in removing lid. Complete with perforated, bottom, porcelain plate. No direct heat or flame can be used.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC