Principaux documents
Z687359
Sigma-Aldrich
Filter media refill, for the primary vapor removal and primary HEPA filter with vapor after-filter modules
PA blend activated carbon
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable