Principaux documents
Z687286
Sigma-Aldrich
Primary HEPA filter with vapor after-filter module for Aldrich® compact ductless air cleaning system
Includes 6 in. deep HEPA filter with 2 in. deep refillable adsorption module
1 EA
693,00 $
693,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
693,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104919
Nomenclature NACRES :
NB.43
693,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC