Principaux documents
Z684589
Ace Rotary Evaporator Purge Adapter
joint: ST/NS 35/20, stopcock diam. 4 mm
1 EA
145,00 $
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
145,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
joint: ST/NS35/20
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 3953-03
Longueur
75 mm
Diam. du robinet d'arrêt
4 mm
Catégories apparentées
Description générale
Glass purge adapters for use with popular brands of rotary evaporators. Top has 35/20 socket joint for joining with the trap or condenser. The bottom has a 35/20 ball joint for connecting to the receiver flask. The middle or purge tube has either a 4 mm PTFE stopcock or a 2 mm valve to allow for purging or adding a purge gas into the flask assembly.