Z678309
Finnpipette® F2 variable volume pipette
volume 2-20 μL , Micro-tip
718,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
About This Item
718,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Produits recommandés
Caractéristiques
color-coded turquoise
electronic: no
single-channel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Finn 4642050
Volume
2-20 μL , Micro-tip
Catégories apparentées
Description générale
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50μl and below