Principaux documents
Z676160
Kern EMB portable balance
AC/DC input 110 - 230 V AC, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
Synonyme(s) :
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
1 EA
190,00 $
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
190,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
plastic weighing plate
Caractéristiques
CSA approved: no
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern EMB 5.2K1
Disponibilité
not available in EU
Plage de mesure de la capacité de pesée
5200 g, resolution: 1 g
Diam. de la plateforme
150 mm
Alimentation par piles
9 V (Block)
Catégories apparentées
Description générale
The EMB is an affordable basic bench top balance offering excellent value for money.
  • Supplied with batteries
  • Auto-off after 3 min. inactivity to preserve batteries
  • Tare weight function
  • External calibration
  • Suspended weighing function
  • Mains adapter optional (part ref: 440-902)
  • Hanging loop underneath unit for underfloor weighing - hook included