Z674621
Mini LabRoller™ rotator Accessories
Rotisserie for 10 x 15 mL (16-17 MM) AND 12 x 5 mL (12-13MM) tubes or 2 microplates
Synonyme(s) :
Corning rotator
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Labnet H5500-15