Principaux documents
Z672386
IKA® C-Mag hotplate stirrers
C-MAG HS10, AC/DC input 230 V AC, UK plug, platform size 280 mm × 280 mm
Synonyme(s) :
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
Code UNSPSC :
41102406
Nomenclature NACRES :
NB.76
Le produit Z672386 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
ceramic plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3581402
IKA C-MAG HS 10 IKAMAG
Paramètres
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
Taille de la plateforme
280 mm × 280 mm
Volume de l'agitateur
15 L
Poids
13.2 lb
Sortie
1500 watts (heater)
Description générale
C-MAG HS 10 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Caractéristiques et avantages
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG