Principaux documents
Z672378
IKA® C-Mag hotplate stirrers
C-MAG HS7, AC/DC input 230 V AC, UK plug, platform size 200 mm × 200 mm
Synonyme(s) :
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
Code UNSPSC :
41102406
Nomenclature NACRES :
NB.76
Le produit Z672378 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
ceramic plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 0003581202
Paramètres
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
Taille de la plateforme
200 mm × 200 mm
Volume de l'agitateur
10 L
Poids
11 lb
Sortie
1000 watts (heater)
Description générale
C-MAG HS 7 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Caractéristiques et avantages
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 10 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG